주요 문서
Z409081
Agate mortar and pestle
Deep form, O.D. 100 mm
동의어(들):
Mortar and Pestle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
material
agate
깊이
35 mm
I.D.
80 mm
O.D.
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z409081-1EA4061832333199