주요 문서
Z282081
Sigma-Aldrich
Coors apothecary mortar
O.D. × H 100 mm × 59 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41101702
NACRES:
NB.35
material
alumina
제조업체/상표
Coorstek 60382
O.D. × H
100 mm × 59 mm
일반 설명
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Mortar shaped for easy handling. Outside glazed except for bottom. Order pestle separately.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z282081-1EA4061833578759