material
borosilicate glass
제조업체/상표
718342
SciLabware
길이
110 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Ideal for crushing solids into powders for easier handling
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- Available in a rough or glazed finish
- For use with Pyrex Mortars
특징 및 장점
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Available in a rough or glazed finish• Ideal for crushing solids into powders for easier handling• For use with PYREX® Mortars• Pestles and mortars should be ordered separately.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.