material
porcelain
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 66316
O.D. × H
85 mm × 65 mm
용량
150 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247472-12EA | |
Z247472-12X1EA | |
Z247472-1EA | 4061833577981 |
Z247510-12X1EA | |
Z247510-12EA | |
Z247510-1EA | 4061833308585 |