주요 문서
P64006
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarboxylic acid
97%
동의어(들):
Cinchomeronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
167.12
Beilstein:
137242
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
262 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-3-5(4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)