주요 문서
P64405
Sigma-Aldrich
2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride
97%
동의어(들):
Quinolinic anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
149.10
Beilstein:
125111
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2ncccc12
InChI
1S/C7H3NO3/c9-6-4-2-1-3-8-5(4)7(10)11-6/h1-3H
InChI key
MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)