Key Documents
720658
Sigma-Aldrich
Furan-2,3-dicarboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4O5
CAS Number:
Molecular Weight:
156.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
220-225 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccoc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-11-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
DNXDYHALMANNEJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)