Key Documents
F5312
Sigma-Aldrich
Fmoc-(R)-propargyl-Ala-OH
동의어(들):
(R)-N-Fmoc-α-propargyl-Ala-OH, (R)-N-Fmoc-α-propargylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
349.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: click chemistry
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@](C)(CC#C)C(O)=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C21H19NO4/c1-3-12-21(2,19(23)24)22-20(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h1,4-11,18H,12-13H2,2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t21-/m1/s1
InChI key
ZXOKSWZUJXKQCQ-OAQYLSRUSA-N
애플리케이션
Alkyne amino acid, more stable for peptide stapling via click chemistry than propargylglycine.
관련 제품
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)