주요 문서
D97401
Sigma-Aldrich
Diethyl ketomalonate
95%
동의어(들):
Diethyl mesoxalate, Ketomalonic acid diethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CO(CO2C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
174.15
Beilstein:
971873
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
95%
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
density
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O5/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Reagent employed in Wittig and Aza-Wittig reactions for synthesis of triazoles and 2-azadienes, respectively.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J. Chem. Res. Synop., 52-52 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 4377-4377 (1993)