주요 문서
D137103
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis and trans
98%
동의어(들):
Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
Beilstein:
104261
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC1CCC(OC)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
100.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
38 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)