주요 문서
CLS3740XL
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 500 mL , to top of siphon
동의어(들):
Corning® 3740
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
female joint ST/NS71/60
male joint ST/NS29/42
제조업체/상표
Corning 3740-XL
높이
130 mm
용량
500 mL , to top of siphon
챔버 I.D. × 높이
64 mm × 220 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)