주요 문서
Z564796
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Soxhlet extractor
capacity 200 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
bottom joint ST/NS24/40
top joint ST/NS55/50
Agency
suitable for EPA 1613
용량
200 mL
컵 I.D. × 길이
50 mm × 130 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This jacketed design protects the fragile siphon tube from breakage and permits the extraction at the boiling point of the solvent. During extraction, the inner cup is enveloped in ascending solvent vapors.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z564796-1EA4061832119618