주요 문서
Z218758
Ace giant Soxhlet extraction apparatus
flask capacity 1 L, extractor capacity 0.5 L, thimble I.D. × L 55 mm × 165 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
크기
A
제조업체/상표
Ace Glass 681010
전체 높이
39 in.
추출기 용량
0.5 L
플라스크 용량
1 L
팀블 I.D. × 길이
55 mm × 165 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Complete with bulb type condenser and one flask. Cycling rate may be doubled over conventional extractors. All joints are interchangeable. Size C is supplied with adapter Z218871 for connecting the XL extractor joint and condenser. Order giant thimbles separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z218758-1EA4061832348957