주요 문서
Z556165
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
추출기 용량
50 mL
플라스크 용량
125 mL
팀블 I.D. × 높이
25 mm × 80 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)