제조업체/상표
Ace Glass 681202
I.D. × 길이
60 mm × 180 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with Ace giant Soxhlet extractors. Thimbles are readily permeable to the flow of ether and other organic solvents. Made of cellulose.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객