About This Item
Linear Formula:
ClC5H7(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
118.56
Beilstein:
1098899
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
포함
0.2% calcium carbonate as stabilizer
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
72-74 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1CCCC1=O
InChI
1S/C5H7ClO/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4H,1-3H2
InChI key
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter