주요 문서
C32607
Sigma-Aldrich
2-Chlorocyclohexanone
98%
동의어(들):
α-Chlorocyclohexanone, (±)-2-Chloro-1-cyclohexanone, (±)-2-Chlorocyclohexanone, 2-Chlorocyclohexan-1-one, 2-Chlorocyclohexanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H9(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
132.59
Beilstein:
774100
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
82-83 °C/10 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
density
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
InChI key
CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
B Gold et al.
Chemico-biological interactions, 45(3), 305-314 (1983-08-01)
The pseudo-first-order hydrolysis rate constants in pH 7.4 buffer-acetone solution are reported for 1-chlorocyclohexene oxide and 2-chlorocyclohexanone at 0, 25 and 37 degrees C. The rate constants, in conjunction with product studies, demonstrate that the hydrolysis of 1-chlorocyclohexane oxide quantitatively