주요 문서
B86400
Sigma-Aldrich
3-Buten-2-ol
97%
동의어(들):
Methyl vinyl carbinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
72.11
Beilstein:
1719579
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
density
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3-5H,1H2,2H3
InChI key
MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
59.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
15 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)