주요 문서
B80607
Sigma-Aldrich
4-Bromoresorcinol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3-1,3-(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
189.01
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
bp
150 °C/12 mmHg (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(Br)c(O)c1
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
InChI key
MPCCNXGZCOXPMG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Nebebech Belai et al.
Journal of AOAC International, 102(3), 936-941 (2018-11-20)
Background: Certain impurities in the color additives drug and cosmetic (D&C) Red No. 21 (R21), D&C Red No. 22 (R22), and their lakes are limited to levels specified in the Code of Federal Regulations (CFR) and are quantified by the