주요 문서
589306
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C≅CCH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.5850 (lit.)
bp
129-130 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,8H2
InChI key
NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)