동위원소 순도
≥97 atom % 13C
≥97 atom % 15N
분석
≥95% (CP)
양식
crystals
기술
protein expression: suitable
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S[13CH2][13C@H]([15NH]C(C)=O)[13C](O)=O
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객