주요 문서
77056
Sigma-Aldrich
3-Pentyn-2-ol
≥98.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C≡CCH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
84.12
Beilstein:
1736802
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.448
bp
138-140 °C (lit.)
density
0.900 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC#CC(C)O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,1-2H3
InChI key
HJFRLXPEVRXBQZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)