주요 문서
669288
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
97%
동의어(들):
3-Hydroxy-1-phenyl-1-butyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5667
density
1.005 g/mL at 25 °C
작용기
hydroxyl
phenyl
SMILES string
CC(O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,1H3
InChI key
JYOZFNMFSVAZAW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)