주요 문서
535907
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-buten-4-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(OH)CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
allyl
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC(CC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8,10-11H,1,6H2
InChI key
RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
217.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1