주요 문서
464007
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Butyn-2-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC≡CCH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
70.09
Beilstein:
4652597
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]22/D −45°, neat
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
108-111 °C (lit.)
density
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m0/s1
InChI key
GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used in a ruthenium-catalyzed polymerization providing helical polyacetylenes.
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Macromolecules, 40, 1864-1864 (2007)