주요 문서
H13001
Sigma-Aldrich
5-Hexen-2-one
99%
동의어(들):
Allylacetone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
98.14
Beilstein:
1699137
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI key
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
75.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
24 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)