주요 문서
765767
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-one
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7F3O
CAS Number:
Molecular Weight:
140.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.320
bp
52-60 °C/760 mmHg
density
1.080 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H7F3O/c1-3(2)4(9)5(6,7)8/h3H,1-2H3
InChI key
NLCCAFQWEKMQLM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-2.2 °F
Flash Point (°C)
-19 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)