주요 문서
753521
Sigma-Aldrich
6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3ClF3NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
245.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
40-45 °C
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cn1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF3NO2S/c7-14(12,13)4-1-2-5(11-3-4)6(8,9)10/h1-3H
InChI key
NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)