주요 문서
728772
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5HCl3N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
211.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.586
density
1.645 g/mL at 25 °C
작용기
acyl chloride
chloro
SMILES string
ClC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl3N2O/c6-3-2(4(7)11)1-9-5(8)10-3/h1H
InChI key
DZTIFMWYYHCREC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.9 °F
Flash Point (°C)
93.3 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)