분석
97%
refractive index
n20/D 1.5555
bp
80-85 °C/3-4 mmHg
density
1.361 g/mL at 25 °C
작용기
acyl chloride
chloro
SMILES string
Cc1cc(cc(Cl)n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO/c1-4-2-5(7(9)11)3-6(8)10-4/h2-3H,1H3
InChI key
YHKLLTUNTUJQSB-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.