주요 문서
714127
Sigma-Aldrich
(S)-3-Amino-2-(hydroxymethyl)propionic acid
≥96% (TLC)
동의어(들):
(S)-3-Amino-2-(hydroxymethyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
119.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥96% (TLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -5.0±0.5°, c = 1 in 5 M HCl
구성
carbon, 39.5-41.1%
nitrogen, 11.2-12.2%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
UHLNJPIGFDWGTP-VKHMYHEASA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)