주요 문서
709824
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4BrFO
CAS Number:
Molecular Weight:
203.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
powder
mp
43-47 °C
작용기
aldehyde
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cccc(Br)c1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI key
PJNILWKRAKKEQM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)