Merck
Fluorinated Building Blocks
원소주기율표 상의 불소 원소
자사는 트리플루오로메틸(TFM), 디플루오로메틸(DFM), 트리플레이트 및 펜타플루오로설파닐과 같은 일반적이고 바람직한 치환기를 포함하는 광범위한 불소화 빌딩 블록 포트폴리오를 통해 귀하의 작업을 계속 진행되게 합니다. 불소 원자 또는 불소화 알킬기와 유기 분자의 결합은 최소한의 입체 섭동으로 안정성, 반응성, 친유성 및 산성과 같은 물리적 및 화학적 성질을 조절하며, 지표 화합물 식별을 상당히 지원합니다.1 또한, 불소화 빌딩 블록은 이의 비불소화 대응물에 비해 높은 열안정성을 보입니다. 새로 승인된 약물의 30%,2 리피토(Lipitor)® 및 프로작(Prozac)®과 같은 승인된 블록버스터 약물의 50%,3 및 트리플루랄린(Trifluralin) 및 플루폭삼(Flupoxam)과 같은 허가된 제초제의 25%1가 불소 원자 하나 이상과 결합하며 연간 매출 중 수십억 달러를 차지한다고 추산됩니다.
자세히 알아보기.
불소화 빌딩 블록은 의약 화학에서의 수많은 애플리케이션 외에도 재료 화학, 농화학 및 일반 유기 화학에서도 유용합니다. 재료 화학의 경우, 가장 널리 사용되는 불소 화합물 중 하나는 테플론(Teflon)이라고도 하는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)으로, 논스틱 코팅, 윤활제 또는 탄소 섬유 복합재 생산에 사용됩니다. 제초제 및 살충제에 염소를 도입한 것은 비염소화 대응물에 대비해 향상된 성능을 보여 주는 농약의 대규모 하위 분류로 이끌었습니다.
또한, 자사는 다양한 과불소화 및 F-태그 빌딩 블록뿐만 아니라 플루오르화 유기금속 기질 목록을 가지고 있습니다. 자사의 광범위한 일반적인 및 고유한 플루오르화 시약을 첨가하면, 새로운 표적 화합물의 한계에 도달하는 데 도움이 되는 강력한 툴키트을 가지게 됩니다.
참고문헌
1.
Fujiwara T, O'Hagan D. 2014. Successful fluorine-containing herbicide agrochemicals. Journal of Fluorine Chemistry. 16716-29. https://doi.org/10.1016/j.jfluchem.2014.06.014
2.
Zhou Y, Wang J, Gu Z, Wang S, Zhu W, Aceña JL, Soloshonok VA, Izawa K, Liu H. 2016. Next Generation of Fluorine-Containing Pharmaceuticals, Compounds Currently in Phase II?III Clinical Trials of Major Pharmaceutical Companies: New Structural Trends and Therapeutic Areas. Chem. Rev.. 116(2):422-518. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00392
3.
Han J, Butler G, Moriwaki H, Konno H, Soloshonok VA, Kitamura T. Kitamura Electrophilic Fluorination Using HF as a Source of Fluorine. Molecules. 25(9):2116. https://doi.org/10.3390/molecules25092116