주요 문서
707511
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanediamine
97%
동의어(들):
(1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[(3-trifluoromethyl)phenyl]-1,2-ethanediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H18F6N2
CAS Number:
Molecular Weight:
376.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
광학 활성
[α]22/D +18.0°, c = 1 in chloroform
mp
112-117 °C
SMILES string
CN[C@@H]([C@H](NC)c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H18F6N2/c1-25-15(11-5-3-7-13(9-11)17(19,20)21)16(26-2)12-6-4-8-14(10-12)18(22,23)24/h3-10,15-16,25-26H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
InChI key
SBGOGHODWUZHIY-HZPDHXFCSA-N
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)