Key Documents
702838
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-7-azaindole
97%
동의어(들):
6-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
148.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
88-89 °C
SMILES string
COc1ccc2cc[nH]c2n1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-7-3-2-6-4-5-9-8(6)10-7/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI key
LNEHZEFKSUBWTA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)