주요 문서
696463
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-6-azaindole
96%
동의어(들):
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
148.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
powder
mp
122-127 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc2cc[nH]c2cn1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-8-4-6-2-3-9-7(6)5-10-8/h2-5,9H,1H3
InChI key
CCNJNELOBGXDFD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for preparation of indole sulfonamides as HIV entry inhibitors
Reactant for synthesis of melatoninergic ligands including azaindole moiety
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)