주요 문서
692549
Sigma-Aldrich
5-Bromo-7-azaindole
97%
동의어(들):
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
197.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
176-180 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1cnc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-5-1-2-9-7(5)10-4-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)