주요 문서
699497
Sigma-Aldrich
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
95%
동의어(들):
4-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3ClIN3
CAS Number:
Molecular Weight:
279.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
powder
mp
179-183 °C (D)
작용기
chloro
iodo
SMILES string
Clc1ncnc2[nH]cc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(8)1-9-6(4)11-2-10-5/h1-2H,(H,9,10,11)
InChI key
CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)