주요 문서
731935
Sigma-Aldrich
7-Deazahypoxanthine
97%
동의어(들):
3,7-Dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
135.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
345-350 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1NC=Nc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10)
InChI key
FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)