주요 문서
699055
Sigma-Aldrich
4-Pyridinethioamide
97%
동의어(들):
4-Pyridylthioamide, Pyridine-4-carbothioamide, Thioisonicotinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
138.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
199 °C (D)
작용기
amine
SMILES string
NC(=S)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
699055-5G4061832794884