주요 문서
724904
Sigma-Aldrich
4-Aminothiobenzamide
97%
동의어(들):
4-Aminobenzenecarbothioamide, 4-Aminobenzothioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
152.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
185-190 °C
작용기
amine
SMILES string
NC(=S)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
LZJVSPPXXGXGQL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)