분석
97%
양식
solid
mp
134-138 °C
작용기
amine
SMILES string
NC(=S)c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>320.0 °F
Flash Point (°C)
> 160 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
699047-5G | 4061832545875 |