주요 문서
693944
Sigma-Aldrich
4-Bromoquinoline
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
208.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
29-34 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI key
SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)