주요 문서
658960
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H11BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
287.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
214-218 °C
SMILES string
Cc1ccc2nc(cn2c1)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C14H11BrN2/c1-10-2-7-14-16-13(9-17(14)8-10)11-3-5-12(15)6-4-11/h2-9H,1H3
InChI key
OUTIKDPVXLJCLK-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... APP(351)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)