주요 문서
658979
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H9BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
273.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
216-220 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-c2cn3ccccc3n2
InChI
1S/C13H9BrN2/c14-11-6-4-10(5-7-11)12-9-16-8-2-1-3-13(16)15-12/h1-9H
InChI key
GRZUOGFRIHABDK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)