주요 문서
649279
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-methylquinoline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
222.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
101-105 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Cc1ccc2cc(Br)ccc2n1
InChI
1S/C10H8BrN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChI key
SQRYQSKJZVQJAY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)