Key Documents
645060
Sigma-Aldrich
5-Phenylisoxazole-3-carboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
173.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
58-62 °C (lit.)
작용기
aldehyde
phenyl
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-7-9-6-10(13-11-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI key
QRHAQXZGSWFBOK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)