주요 문서
647136
Sigma-Aldrich
5-(4-Formylphenyl)pyrimidine
97%
동의어(들):
4-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
184.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
145-149 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)-c2cncnc2
InChI
1S/C11H8N2O/c14-7-9-1-3-10(4-2-9)11-5-12-8-13-6-11/h1-8H
InChI key
BXNXTOLXLPQMHS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)