주요 문서
639184
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
동의어(들):
2-Fluoro-5-pyridylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5BFNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
작용기
fluoro
SMILES string
OB(O)c1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5BFNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
InChI key
OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Used in a synthesis of halohydroxypyridines by hydroxydeboronation with basic hydrogen peroxide.
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)
문서
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction