735558
trans-1-Propenylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
trans-1-Propeneboronic acid pinacol ester, trans-2-(1-Propen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H17BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
168.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.433
density
0.881 g/mL at 25 °C
SMILES string
C\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6-7H,1-5H3/b7-6+
InChI key
COPMASWDWLENMV-VOTSOKGWSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.9 °F
Flash Point (°C)
53.3 °C